Learn More
Tenak™ Standard Rack for Microtiterplates, for Upright Freezers, 16 mm Shelf Height
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Microplacas (113)
Microplacas (114)
Microplacas (115)
Microplacas (36)
Microplacas (45)
Microplacas (54)
Microplacas (63)
Microplacas (64)
Microplacas (68)
Microplacas (78)
Microplacas (80)
Microplacas (95)
Microplacas (96)
Conjunto de tubos:
13 x 6
16 x 4
16 x 5
16 x 6
16 x 7
17 x 4
19 x 5
19 x 6
19 x 7
23 x 5
9 x 4
9 x 5
9 x 6
9 x 7
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para uso en congeladores verticales
- Las gradillas puede usarse como una placa por estante o las planchas se pueden apilar
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores verticales |
| Admite | Microplacas (80) |
| Conjunto de tubos | 16 x 5 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 450 x 135 x 272 mm |
| Altura (métrico) | 16 mm |