Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores horizontales, altura de estante de 65 mm
Código de producto. p-9281105 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Placas de microtitulación (10)
Placas de microtitulación (11)
Placas de microtitulación (4)
Placas de microtitulación (5)
Placas de microtitulación (6)
Placas de microtitulación (7)
Placas de microtitulación (8)
Placas de microtitulación (9)
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite unitSize
15240904 Placas de microtitulación (10) cada uno
15250904 Placas de microtitulación (11) cada uno
15200904 Placas de microtitulación (6) cada uno
15210904 Placas de microtitulación (7) cada uno
15220904 Placas de microtitulación (8) cada uno
15230904 Placas de microtitulación (9) cada uno
15280894 Placas de microtitulación (4) cada uno
15290894 Placas de microtitulación (5) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15240904 Proveedor Tenak™ N.º de proveedor TE27202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las gradillas estándar de acero inoxidable para congeladores horizontales están diseñadas para albergar placas de microtitulación.
  • Para uso en congeladores horizontales
  • Se suministran con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
  • Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Admite Placas de microtitulación (10)
Material Acero inoxidable
Posiciones 10
Para utilizar con (equipo) Congeladores horizontales
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 135 x 92 x 669 mm
Incluye Varilla de fijación
Altura (métrico) 65 mm