Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores horizontales, altura de estante de 65 mm
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
Placas de microtitulación (10)
Placas de microtitulación (11)
Placas de microtitulación (4)
Placas de microtitulación (5)
Placas de microtitulación (6)
Placas de microtitulación (7)
Placas de microtitulación (8)
Placas de microtitulación (9)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para uso en congeladores horizontales
- Se suministran con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Varilla de fijación |
| Admite | Placas de microtitulación (9) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 9 |
| Para utilizar con (equipo) | Congeladores horizontales |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 135 x 92 x 603 mm |
| Altura (métrico) | 65 mm |