Learn More
Tenak™ Gradilla estándar para placas de microtitulación, para congeladores horizontales, altura de estante de 16 mm
Tienda TENAK ProductosDescripción
- Para uso en congeladores horizontales
- Se suministran con una varilla de bloqueo para asegurar las cajas criogénicas
- Fabricadas en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Microplacas (19) |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 19 |
| Para utilizar con (equipo) | Cámaras frigoríficas |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 135 x 92 x 327 mm |
| Incluye | Varilla de bloqueo |
| Altura (métrico) | 16 mm |