Learn More
BINDER™ Standard Rack
Código de producto. p-200104329 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
KB PRO/KBF/KBF PRO 1600
KB/KB PRO 1060, KBF/KBF PRO 1060
KB/KB PRO 130, KBF/KBF PRO 130
KB/KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720
KB/KB PRO/KBF/KBF PRO 260/470
KB 65
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
30238349 KB 65 cada uno
30238365 KB/KB PRO 130, KBF/KBF PRO 130 cada uno
30238271 KB/KB PRO/KBF/KBF PRO 260/470 cada uno
30238345 KB/KB PRO 720, KBF/KBF PRO 720 cada uno
30238295 KB/KB PRO 1060, KBF/KBF PRO 1060 cada uno
30238360 KB PRO/KBF/KBF PRO 1600 cada uno
6 options
Código de producto. 30238349
Marca: BINDER™ 80122388
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Shelf rack in-set with pair of retaining U-rails, for use with climate chambers and cooling incubator chambers.
  • Shelf rack made of stainless steel
  • Includes set of U-rails
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) KB 65
Material Acero inoxidable
Tipo Rack