Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos Tygon 3350
Descripción
Aplicaciones: farmacéutica, laboratorio, trabajos de alta pureza
• Características: silicona platino
• Superficie ultra lisa contra el desarrollo de las bacterias, facilitando la limpieza y la esterilización
• Relargaje mínimo para preservar la pureza del fluido
• Certificaciones: conforme USP de clase VI, FDA (alimentario), fabricado según las prescripciones BPL y según los criterios NSF
• Silicona Tygon 3350
• Características: silicona platino
• Superficie ultra lisa contra el desarrollo de las bacterias, facilitando la limpieza y la esterilización
• Relargaje mínimo para preservar la pureza del fluido
• Certificaciones: conforme USP de clase VI, FDA (alimentario), fabricado según las prescripciones BPL y según los criterios NSF
• Silicona Tygon 3350
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR Parte 177.2600; NSF51; ISO10993, NSF 51, ISO 10993 |
| Diámetro interior (imperial) | 0.31 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.5 in., 12.8mm |
| Longitud global (imperial) | 49.2 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Grosor (imperial) | 0.09 in. |
| Grosor (métrico) | 2.4mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Industrias farmacéutica, cosmética y médica. |
| Mostrar más |