Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos LMT-55 con configuraciones de tres tapones Tygon™
Código de producto. 10773816
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,13 mm
0,51 mm
0,64 mm
0,76 mm
1,02 mm
1,14 mm
1,30 mm
1,42 mm
1,52 mm
1,65 mm
2,54 mm
2,79 mm
3,17 mm
Longitud global (métrico):
10 m
38,1 cm
Grosor (métrico):
0,85 mm
0,90 mm
Color:
Azul/azul
Gris/gris
Naranja/amarillo
Naranja/blanco
Naranja/naranja
Negro/blanco
Negro/negro
Rojo/rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Longitud global (métrico) Grosor (métrico) Color unitSize
10773816 1,42 mm 38,1 cm 0,90 mm Transparente paquete de 12
12340160 0,13 mm 38,1 cm 0,90 mm Naranja/naranja 12 PCS
11704648 0,51 mm 38,1 cm 0,90 mm Naranja/amarillo 12 PCS
11714648 0,64 mm 38,1 cm 0,90 mm Naranja/blanco paquete de 12
10320881 0,76 mm 38,1 cm 0,85 mm Negro/negro paquete de 12
15103216 1,14 mm 38,1 cm 0,85 mm Rojo/rojo paquete de 12
11734648 1,30 mm 38,1 cm 0,85 mm Gris/gris 12 PCS
15183206 1,65 mm 38,1 cm 0,85 mm Azul/azul paquete de 12
11749744 3,17 mm 38,1 cm 0,85 mm Negro/blanco paquete de 12
13474815 1,02 mm 10 m 0,85 mm Transparente paquete de 12
15123216 2,54 mm 10 m 0,85 mm Transparente paquete de 12
15133216 2,79 mm 10 m 0,85 mm Transparente paquete de 12
15171773 1,52 mm 10 m 0,85 mm Transparente paquete de 12
13 options
Código de producto. 10773816
Marca: Saint Gobain Life Sciences 07053516ND
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formulados para resistencia a la abrasión y a la fatiga por flexión y son menos permeables que los tubos de caucho. Los tubos Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon R3607 admiten prácticamente todos los productos químicos inorgánicos que se encuentran en el laboratorio.
  • La formulación de base biológica ofrece un rendimiento excelente
  • La uniformidad entre lotes se traduce en experimentos reproducibles
  • No tóxico y no contaminante
  • Pared interior lisa y pulida
  • Se desliza de forma fácil y segura sobre los accesorios y las sujeciones para conseguir configuraciones de laboratorio sencillas
  • No contiene BPA ni ftalatos
  • Disponible en tamaños estándar para mantener el vacío completo a temperatura ambiente
Aplicaciones típicas
  • Laboratorio general
  • Alimentos y bebidas
  • Biofarmacia
  • Instrumentos analíticos
  • Bombas peristálticas y de vacío
  • Ideal para condensadores, incubadoras, desecadores, líneas de gas y líneas de drenaje
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), NSF, 3-A, USP Class VI
Diámetro interior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,42 mm
Material Tygon LMT-55
Diámetro exterior (imperial) 0,12 in, 3,12 mm
Longitud global (imperial) 1.25 ft.
Longitud global (métrico) 38,1 cm
Grosor (imperial) 0.04 in.
Grosor (métrico) 0,90 mm
Para utilizar con Autoanalizador y bomba peristáltica ICP
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 12/pack
Tamaño de los tubos 1,42 x 3,12mm
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) de 74 °C
Tipo de producto Tubos de bombas