Learn More
Thermo Scientific™ Manual, agujas extraíbles, jeringas de gas para instrumentos de GC
Código de producto. 15224603 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1000 μl
1 mL
5 mL
10 mL
Calibre de aguja:
22 G
22s G
22s G
22 G
23 G
25 G
26s G
Calibre 22s
Estilo de punta de aguja:
90° romo
Orificio lateral
Romo
bisel
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
15224603 5 mL Calibre 22s Romo cada uno
10111033 10 μl 22 G 90° romo cada uno
10552455 25 μl Calibre 22s Romo cada uno
10630564 50 μl 22 G 90° romo cada uno
10523035 100 μl 22 G 90° romo cada uno
10394563 250 μl 22 G Romo cada uno
10435923 500 μl 22s G Romo cada uno
15234573 10 μl 26s G bisel 1 PCS
11524070 1000 μl 22 G Romo cada uno
15224583 5 mL 22 G bisel cada uno
15244583 10 mL 22 G bisel cada uno
15254583 10 mL 22s G Romo cada uno
15274583 10 mL Calibre 22s Orificio lateral cada uno
10117714 25 μl 25 G bisel cada uno
10127744 500 μl 25 G bisel cada uno
10640626 1 mL 23 G bisel cada uno
16 options
Código de producto. 15224603
Marca: Thermo Scientific™ 365M6322
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice jeringas de aguja extraíble Thermo Scientific™ para la introducción manual precisa y reproducible de muestras en instrumentos de GC, con o sin aguja.
Obtenga durabilidad, claridad y precisión con las jeringas de aguja extraíble manuales Thermo Scientific™. Se utilizan para la inyección manual de muestras en instrumentos de cromatografía de gases (GC) con o sin aguja y proporcionan precisión y reproducibilidad para lograr resultados analíticos fiables, en cada ocasión. Elija entre varios tipos y tamaños. Estas jeringas disponibles en tamaño industrial estándar con marcas en color negro fáciles de leer y resistentes a disolventes.
Larga duración
El diseño mejorado de las jeringas ofrece:
  • Resistencia a disolventes mejorada
  • Mayor escala de temperatura
  • Mayor fluidez de funcionamiento
  • Vida útil más larga y mayor ciclo de vida
Claridad
Las jeringas se suministran con una escala en negro fácil de leer, que ayuda a administrar de forma uniforme muestras para jeringas manuales y facilita la identificación de las jeringas de muestreador automático instaladas.
Precisión
El diseño mejorado de la jeringa ha eliminado áreas en las que la muestra puede quedar atrapada y provocar la contaminación cruzada:
  • Ajuste más hermético entre la punta del émbolo y el inserto de PTFE en la posición de cero
  • Ajuste más hermético entre el inserto de PTFE y el cuerpo de vidrio
  • Fijación de aguja fija mejorada
Además, la reducción de adhesivo en la trayectoria del líquido mejora la durabilidad y reduce el riesgo de interacción de las muestras con el adhesivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibre de aguja Calibre 22s
Longitud (métrico) 50 mm
Tipo de producto Jeringa de muestreador automático GC Gastight, Aguja extraíble
Número de punta de aguja 365 RN461
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 5 mL
Longitud de la aguja (métrico) 50 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Sistemas de cromatografía de gases
Replacement Needle 365RN461
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.