Learn More
Thermo Scientific™ Agar para recuento en placa estándar (APHA) (deshidratado)
Descripción
Determine los recuentos en placa de microorganismos en alimentos, productos lácteos, agua residual y otros materiales de importancia sanitaria con este medio.
- Cumple con la formulación de APHA, AOAC y PHLS
- El control de calidad del agar para recuento en placa estándar (APHA) incluye pruebas conforme a la ISO 11133:2014
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | APHA, AOAC, PHLS, ISO 11133:2014 |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Medios |
| Tipo de prueba | Agar para recuento en placa estándar APHA |
| Cantidad | 5 kg |
For laboratory use only