Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto en Y de transferencia de fluidos estándar
Código de producto. 17800807 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Estilo de los tubos:
3 x 12,7 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m
3 x 3,2 mm de D.I. x 1,6 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m
3 x 6,35 mm de D.I. x 1,6 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m
3 x 6,35 mm de D.I. x 2,4 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m
3 x 9,52 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m
Dimensiones:
1/2 in DI x 1/8 in pared
1/4 in DI x 1/16 in pared
1/4 in DI x 3/32 in pared
1/8 in DI x 1/16 in pared
3/8 in DI x 1/8 in pared
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Estilo de los tubos Dimensiones unitSize
17800807 3 x 6,35 mm de D.I. x 2,4 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m 1/4 in DI x 3/32 in pared paquete de 10
17840627 3 x 3,2 mm de D.I. x 1,6 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m 1/8 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17850627 3 x 6,35 mm de D.I. x 1,6 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m 1/4 in DI x 1/16 in pared paquete de 10
17890677 3 x 9,52 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m 3/8 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
17880627 3 x 12,7 mm de D.I. x 3,2 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m 1/2 in DI x 1/8 in pared paquete de 10
5 options
Código de producto. 17800807
Marca: Thermo Scientific™ SH31094.01
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Simplifica la conectividad de los procesos y permite una mayor eficiencia en la mayoría de las operaciones de procesos de flujo de entrada y de flujo de salida.
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
  •  Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
  • Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
  • Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
  • Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones 1/4 in DI x 3/32 in pared
Contenido y almacenamiento Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C).
Estilo de los tubos 3 x 6,35 mm de D.I. x 2,4 mm de pared, C-Flex 374, 2 x 0,51 m a 0,51 m
Tamaño de los tubos 2 x 0.51m (20 in.) to 0.51m (20 in.)