Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto estándar de extensión de conjunto de transferencia de fluidos
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Los conjuntos de productos de transferencia de fluidos estándar se interconectan con las BPC Labtainer, BPC Productainer, los biorreactores, mezcladores y fermentadores de un solo uso estándar de Thermo Scientific en la planta de producción ofrecer un conjunto completo de productos de un solo uso que se ajusten a las necesidades de sus instalaciones o procesos. Diseñados para ayudar en muchos procesos comunes de la planta de producción, tales como muestreo, transferencia, y llenado, a partir de estos diseños se puede seleccionar fácilmente una solución óptima en cuanto al tamaño y la longitud de la tubería.
- Un conjunto de productos almacenados reduce el número de unidades de mantenimiento de existencias (SKU) personalizadas, simplifica el proceso de pedido y reduce las necesidades de almacenamiento de productos
- Los múltiples lugares de fabricación garantizan la seguridad en el suministro de productos
- Producidas bajo condiciones cGMP en áreas limpias según ISO 7 para garantizar un alto nivel de calidad
- Se caracterizan por utilizar métodos de prueba ISO, USP, EP y ASTM para validar el rendimiento
Specifications
Specifications
| Dimensiones | 1/4 in DI x 3/32 in pared |
| Contenido y almacenamiento | Apto para almacenamiento a temperatura ambiente (de 15 °C a 30 °C). |
| Estilo de los tubos | 6,35 mm de D.I., pared de 2,4 mm, C-Flex 374, 1 m |
| Tamaño de los tubos | 1 m (3,25 ft) |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.