Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de aguja fija estándar para inyectores Rheodyne/Valco™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las jeringas de aguja fija estándar Thermo Scientific™ para inyectores Rheodyne/Valco permiten realizar inyecciones manuales de forma sencilla, precisa y reproducible.
- Punta cuadrada para evitar dañar el inyector
- Amplia gama de volúmenes
- De precisión, hechas de vidrio borosilicatado y acero inoxidable
- Diseño robusto con marcas de fácil lectura
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 5 ul |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos para HPLC |
| Desechables | No |
| Volumen (métrico) | 5 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Inyector |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.