Learn More
Thermo Scientific™ Jeringas de aguja fija estándar para inyectores Rheodyne/Valco™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las jeringas de aguja fija estándar Thermo Scientific™ para inyectores Rheodyne/Valco permiten realizar inyecciones manuales de forma sencilla, precisa y reproducible.
- Punta cuadrada para evitar dañar el inyector
- Amplia gama de volúmenes
- De precisión, hechas de vidrio borosilicatado y acero inoxidable
- Diseño robusto con marcas de fácil lectura
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 100 ul |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreadores automáticos para HPLC |
| Desechables | No |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Inyector |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.