Descripción
- Selección y aplicaciones:
- Todas las tareas de dispersión estándar.
- Molienda de muestras de tejido animal y humano en una gran variedad de líquidos y volúmenes.
- Preparación de muestras para la extracción y disolución de materiales orgánicos.
- Preparación de muestras para procedimientos de diagnóstico médico y análisis de ADN.
- Extracciones de sistemas / sustancias de muestras derivadas de vegetales.
- Alteración de células animales y humanas.
- Desaglomeración de estructuras celulares unidas.
- Mezcla intensiva.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Agregado de dispersión estándar |
| Velocidad | 8 m/s |
| Intervalo de volumen (métrico) | De 0,3 a 10 ml |
| Diámetro de la sonda (métrico) | 7 mm |
| Longitud (métrico) | 101 mm |
| Modelo | PT-DA 07/2EC-F101 |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |