Learn More
Consort™ Electrodos de conductividad
Descripción
Durante la calibración o medición, todas las soluciones se deben agitar suavemente para garantizar una verdadera representación del contenido. Se deben elegir soluciones de calibración frescas con valores cercanos al valor de muestra esperado. Enjuague el electrodo dos veces entre las mediciones: primero en agua destilada y luego con la siguiente muestra a medir. Deje que los electrodos tengan tiempo suficiente para estabilizarse durante la calibración o medición.
- Entre las opciones se incluyen el modelo de campo estándar, el modelo de microvolumen y el modelo de alta conductividad
- Compensación automática de temperatura integrada (ATC Pt1000) con 2 conexiones de tipo banana para ATC
- También incluye cable de 1 m y 1 conexión BNC
- El indicador de estabilidad indica cuándo se deben tomar las lecturas
Especificaciones
Especificaciones
| Constante de celda | 10 cm-1 |
| Tipos de conector | BNC, 2 x Banana Plug |
| Para utilizar con (aplicación) | Para su uso con microvolúmenes |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 0 °C a 100 °C |
| Tipo | Electrodo de conductividad |
| Diámetro del cuerpo (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 110 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 1 m |
| Material | Cuerpo de vidrio, placa de platino |
| Incluye | Cable de 1 m, 2 conexiones de tipo banana para ATC, 1 conexión BNC |
| Vis mere |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.