Learn More
Koettermann™ Armario estándar para productos químicos con unas dimensiones de 1200 x 720 x 516 mm
Descripción
- Armario para productos químicos
- Dos puertas
- Un estante
- Bloqueable
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 516 × 1200 × 720 mm (F × An × Al) |
| Incluye | Bloqueo |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | 1 |
| Tipo de producto | Armario para productos químicos |