Descripción
- Temperature resistant from -60 °C to +200 °C, briefly to +230 °C
- Sterilisable
- Non-toxic
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | White |
| Diameter (Metric) Bottom | 8 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 12 mm |
| Material | Silicone |
| Tipo de producto | Standard Bung |
| Esterilidad | Non-sterile |