Descripción
- Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C, poco tiempo a +230 °C
- Esterilizable
- No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Adecuado para productos alimenticios |
| Altura (métrico) | 30 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -60 °C a +200 °C |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco translúcido |
| Diameter (Metric) Bottom | 26 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 32 mm |
| Material | Silicona |
| Tipo de producto | Tapón estándar |