Learn More
Buerkle™ Tapones estándar, caucho de silicona
Código de producto. 17220654 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diámetro del área superior (métrico):
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
17220654 17 mm 22 mm cada uno
30286536 8 mm 12 mm cada uno
10588411 5 mm 9 mm cada uno
17200654 10,55 mm 14,5 mm cada uno
16253172 29 mm 35 mm cada uno
10574134 21 mm 27 mm cada uno
17210654 14 mm 18 mm cada uno
17230654 18 mm 24 mm cada uno
17240654 26 mm 32 mm cada uno
9 options
Código de producto. 17220654
Marca: Buerkle™ 97641621
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silicone rubber bungs are transparent, chemically-biologically neutral, food-safe according to BfR Recommendation XV and FDA § 177.2600.
  • Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C, poco tiempo a +230 °C
  • Esterilizable
  • No tóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 25 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +200 °C
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco translúcido
Diameter (Metric) Bottom 17 mm
Diámetro del área superior (métrico) 22 mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón estándar