Learn More
Buerkle™ Tapones estándar, caucho de silicona
Código de producto. 17200654 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diámetro del área superior (métrico):
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
17200654 10,55 mm 14,5 mm cada uno
30286536 8 mm 12 mm cada uno
10588411 5 mm 9 mm cada uno
16253172 29 mm 35 mm cada uno
10574134 21 mm 27 mm cada uno
17210654 14 mm 18 mm cada uno
17220654 17 mm 22 mm cada uno
17230654 18 mm 24 mm cada uno
17240654 26 mm 32 mm cada uno
9 options
Código de producto. 17200654
Marca: Buerkle™ 97641115
Solo quedan null
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Silicone rubber bungs are transparent, chemically-biologically neutral, food-safe according to BfR Recommendation XV and FDA § 177.2600.
  • Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C, poco tiempo a +230 °C
  • Esterilizable
  • No tóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Certificaciones/conformidad Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 20 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +200 °C
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco translúcido
Diameter (Metric) Bottom 10,55 mm
Diámetro del área superior (métrico) 14,5 mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón estándar
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.