Learn More
Buerkle™ Tapones estándar, caucho de silicona
Código de producto. 16253172 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diámetro del área superior (métrico):
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
16253172 29 mm 35 mm cada uno
30286536 8 mm 12 mm cada uno
10588411 5 mm 9 mm cada uno
17200654 10,55 mm 14,5 mm cada uno
10574134 21 mm 27 mm cada uno
17210654 14 mm 18 mm cada uno
17220654 17 mm 22 mm cada uno
17230654 18 mm 24 mm cada uno
17240654 26 mm 32 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 16253172 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 97642834
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Silicone rubber bungs are transparent, chemically-biologically neutral, food-safe according to BfR Recommendation XV and FDA § 177.2600.
  • Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C, poco tiempo a +230 °C
  • Esterilizable
  • No tóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad Adecuado para productos alimenticios
Altura (métrico) 30 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -60 °C a +200 °C
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco translúcido
Diameter (Metric) Bottom 29 mm
Diámetro del área superior (métrico) 35 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.