Descripción
- Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C, poco tiempo a +230 °C
- Esterilizable
- No tóxico
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -60 °C a +200 °C |
| Color | Transparent |
| Diameter (Metric) Bottom | 5 mm |
| Diámetro del área superior (métrico) | 9 mm |
| Material | Silicone |
| Tipo de producto | Standard Bung |