Learn More
Buerkle™ Tapones estándar, caucho de silicona
Código de producto. 10574134 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
5 mm
8 mm
10,55 mm
14 mm
17 mm
18 mm
21 mm
26 mm
29 mm
Diámetro del área superior (métrico):
9 mm
12 mm
14,5 mm
18 mm
22 mm
24 mm
27 mm
32 mm
35 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Diámetro del área superior (métrico) unitSize
10574134 21 mm 27 mm cada uno
30286536 8 mm 12 mm cada uno
10588411 5 mm 9 mm cada uno
17200654 10,55 mm 14,5 mm cada uno
16253172 29 mm 35 mm cada uno
17210654 14 mm 18 mm cada uno
17220654 17 mm 22 mm cada uno
17230654 18 mm 24 mm cada uno
17240654 26 mm 32 mm cada uno
9 options
Código de producto. 10574134
Marca: Buerkle™ 97642227
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Silicone rubber bungs are transparent, chemically-biologically neutral, food-safe according to BfR Recommendation XV and FDA § 177.2600.
  • Resistente a temperaturas de -60 °C a +200 °C, poco tiempo a +230 °C
  • Esterilizable
  • No tóxico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo de temperatura (métrico) -60°C to +230°C
Color Transparent
Diameter (Metric) Bottom 21 mm
Diámetro del área superior (métrico) 27 mm
Material Silicone
Tipo de producto Standard Bung