Learn More
Soluciones de tampón estándar, WTW™
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
- Obtenga lecturas de pH precisas
- Disponible en un valor de pH de 9,18 práctico y listo para usarlo
- Las soluciones de tampón estándar de WTW están certificadas de forma trazable al PTB/NIST y, por lo tanto, son seguras para su uso
- Certificado de análisis DIN/NIST
- Solución tampón estándar, con pH 9,180 y PL 7 disponible en un frasco de 250ml
- Precisión de ± 0,02 de pH
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| Certificado de análisis | DIN/NIST |
| Densidad | 0.999 g/cm3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de precisión |
| pH | 9.18 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 250 ml |
| Envase | Frasco |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- PL 9
- Peligro
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contém: Disodium tetraborate, decahydrate