Learn More
Solución tampón estándar de pH 6,87, WTW™
Click to view available options
Cantidad:
250 ml
Tamaño de la unidad:
250 ML
Descripción
- Como soluciones tampón estándar, los tampones de pH 6,865 y PL 7 están disponibles en frascos de 250 ml
- Soluciones tampón estándar trazables al PTB/NIST (soluciones tampón de referencia de trabajo) para aplicaciones de precisión: uso seguro
- Tienen una alta precisión de ± 0,02 de pH
- Soluciones tampón estándar según DIN 19266-01: 2000
- Soluciones tampón universales
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| Certificado de análisis | DIN/NIST |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones de precisión |
| pH | 6.87 |
| Forma física | Líquida |
| Cantidad | 250 ml |
| Envase | Frasco |