Learn More
Standard Buffer Solution pH 4.01, 6.87 and 9.18, SI Analytics™
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Cantidad:
3 x 20 Ampules
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Incluye certificado del fabricante
- Mezcla, compuesta por los siguientes elementos: Agua, hidrogenoftalato de potasio
- El producto no contiene ninguna cantidad relevante de materiales con valores críticos que se deben supervisar en el lugar de trabajo.
- Absorción con material aglutinante de líquidos (arena, diatomita, aglutinantes ácidos, aglutinantes universales, serrín)
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 1.01g/cm3 |
| pH | 4.01, 6.87, 9.18 |
| Forma física | Liquid |
| Cantidad | 3 x 20 Ampules |
| Formulación | Water, potassium hydrogenphthalate |
| Olor | Odorless |
| Envase | Ampollas FIOLAX™ |
| Esterilidad | Sterile |
| Mostrar más |