Learn More
Bario estándar, 3000 ppm, Reagecon™
Código de producto. 11851235 Tienda Reagecon Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
11851235 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11851235
Marca: Reagecon FIBA3