Descripción
- A unique stand for our entire overhead stirrer series.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (imperial) | 39.4 in. |
| Longitud de la base (imperial) | 14.6 in. |
| Longitud (métrico) | 1000 mm |
| Longitud de la base (métrico) | 370 mm |
| Diámetro de la varilla (imperial) | 1 in. |
| Diámetro de la varilla (métrico) | 25 mm |
| Tipo de producto | Stand |
| Peso (imperial) | 13.2 lb. |
| Peso (métrico) | 6 kg |