Learn More
Rogo Sampaic™ Soporte
Click to view available options
Tamaño:
180 mm
120 x 210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte |
| Longitud (métrico) | 210 mm |
| Tamaño | 120 x 210 mm |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 120 mm |
| Altura (imperial) | 3 pies |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 120 mm |