Learn More
Epredia™ Accesorios para equipos de tinción por lotes StainMate™ Max 10
Código de producto. 12698436 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Cubeta de baño de agua
Cubeta de baño externa
Gradilla
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12698436 Gradilla cada uno
12628446 Cubeta de baño de agua cada uno
12688436 Cubeta de baño externa cada uno
3 options
Código de producto. 12698436
Marca: Epredia™ E103/SL/R20
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga el equipo por lotes Epredia™ StainMate™ Max 10 con los accesorios de tinción por lotes StainMate Max 10.
Entre los accesorios para sistemas de tinción por lotes StainMate Max 10 se incluyen:
  • Tapa
  • Campana extractora
  • Base con cajón
  • Cubeta de baño para modelo Belair
  • Cubeta de baño adicional
  • Cubeta de baño de agua
  • Cubeta de baño externa
  • Módulo de secado
  • Adaptador de gradilla
  • Gradilla adicional para hasta 20 portaobjetos
  • Gradilla adicional para hasta 30 portaobjetos
Módulo de secador
  • El secador de portaobjetos con ventilador funciona a âˆ1⁄270 °C
  • Se engancha a la izquierda o a la derecha del módulo StainMate
Campana extractora
  • Extrae vapores mediante un filtro de carbón sustituible
  • Se coloca fácilmente en el interior de la base de la campana extractora
  • Puerta transparente con bisagras para facilitar el acceso
Cubeta de baño externa
  • Se coloca en cualquier lateral del módulo StainMate para aumentar la capacidad
  • Hecho de acero inoxidable pulido con baño de acetal blanco y tapa
  • Capacidad: 38mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla