Descripción
- Tambores de grado farmacéutico y químico con la parte superior abierta y con tapas
- Tamaños de 5 l a 200 l (tamaños más grandes disponibles bajo petición)
- Diseño de alta calidad y alta resistencia
- Piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable 316L
- Interior sin fisuras
- Tapa fijada con banda de cierre (acero inoxidable 304)
- Junta de la tapa: caucho de silicona aceptable por la FDA
- Borde superior higiénico
- Se suministra con asas laterales
- Diseño correcto según GMP completamente soldado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Contenedor de almacenamiento |
| Capacidad (métrico) | 25 L |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Tapa, abrazadera y junta de silicona |
| Altura (métrico) | 379 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 298 mm |