Learn More
Sampling Systems™ Tambor de almacenamiento inoxidable
Código de producto. 15879581 Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 L
25 L
50 L
100 L
150 L
200 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15879581
Marca: Sampling Systems™ A126200
Su diseño robusto e higiénico lo hace adecuado para las aplicaciones más exigentes. El tambor de almacenamiento inoxidable Samping Systems™ tiene un acabado de muy alta calidad y se suministra con asas laterales resistentes, tapa, junta y banda de cierre.
  • Tambores de grado farmacéutico y químico con la parte superior abierta y con tapas
  • Tamaños de 5 l a 200 l (tamaños más grandes disponibles bajo petición)
  • Diseño de alta calidad y alta resistencia
  • Piezas en contacto con el producto fabricadas en acero inoxidable 316L
  • Interior sin fisuras
  • Tapa fijada con banda de cierre (acero inoxidable 304)
  • Junta de la tapa: caucho de silicona aceptable por la FDA
  • Borde superior higiénico
  • Se suministra con asas laterales
  • Diseño correcto según GMP completamente soldado
Especificaciones
Tipo de producto Contenedor de almacenamiento
Capacidad (métrico) 200 L
Material Acero inoxidable
Incluye Tapa, abrazadera y junta de silicona
Altura (métrico) 800 mm
Diámetro interior (métrico) 570 mm