Learn More
Hamilton™ Columna de intercambio catiónico HC-75 (H+) de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 7,8 mm |
| Longitud (métrico) | 305 mm |
| Presión máxima | 29,99 bar (400 psi) |
| Tamaño de partículas | 9 μm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo USP | L17 |
| Fase estacionaria | HC-75 (H+) |
| Material de embalaje | PSDVB/ácido sulfónico |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Columna de intercambio de aniones |