Learn More
Bochem™ Soporte con forma de Z para tubos de ensayo de acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Tubos (13 mm) |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Posiciones | 25 |
| Dimensiones (L x An) | 50 x 85 mm |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 13 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 13 mm |
| Tipo de producto | Rack para tubos de ensayo |