Learn More
Bochem™ Soporte con forma de Z para tubos de ensayo de acero inoxidable
Código de producto. 10234081
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 x 85 mm
50 x 110 mm
50 x 220 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10234081 50 x 220 mm cada uno
10010811 50 x 110 mm cada uno
10616191 50 x 85 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10234081 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 8291
Solo quedan null
Especificaciones
Admite Tubos (17 mm)
Material Acero inoxidable (18/10)
Posiciones 50
Dimensiones (L x An) 50 x 220 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 17 mm
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo