Descripción
- Con rosca
- El tornillo está recubierto de cinc
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 16 a 27 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con | Mangueras |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de los tubos | De 16 a 27 mm de diám. |
| Tipo de producto | Clip de manguera con engranaje helicoidal |