Learn More
Micronova™ Cepillos de alambre SS con cerdas de rigidez media punta tipo penacho y mango de rosca ACME
Tienda Micronova ProductosDescripción
Los cepillos de alambre de acero inoxidable Micronova son excelentes para limpiar válvulas, tubos, cilindros, cámaras estrechas y otras áreas difíciles de limpiar. Los cepillos duraderos son lo suficientemente flexibles como para doblarse a través de las conexiones, pero lo suficientemente rígidos para eliminar residuos. Las versiones cónicas añaden un nivel de versatilidad de limpieza.
- Cepillos de cerdas de nailon con un núcleo de alambre de acero inoxidable
- Ideal para válvulas, tubos, cilindros y cámaras estrechas
- Flexible para doblarse a través de las conexiones, pero lo suficientemente rígido para retirar residuos
- Las versiones cónicas añaden versatilidad de limpieza
- Disponible en una gama de diámetros de 0,25 a 2 pulgadas (0,63 a 5 cm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo con punta en abanico |
| Bristle Material | Nailon |
| Bristle Type | Rigidez media |
| Color-coded | No |
| Material del mango | Acero inoxidable |
| Handle Type | Bucle |
| Tipo de punta | Punta en abanico |
| Esterilidad | No estéril |
| Aspecto | Tapered Fan Tip, Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Mostrar más |