Learn More
Bochem™ Cestillo de cable de acero inoxidable cuadrado
Código de producto. p-8005463
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
matriz, red, conjunto:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize matriz, red, conjunto
10000751 150 x 150 x 150 mm cada uno -
10468812 180 x 180 x 180 mm cada uno 180 mm
10603462 160 x 160 x 160 mm cada uno 160 mm
10545031 200 x 200 x 150 mm cada uno 200 mm
10545221 250 x 150 x 150 mm cada uno 250 mm
10654032 300 x 200 x 150 mm cada uno 300 mm
10644032 200 x 200 x 200 mm cada uno 200 mm
10244271 400 x 300 x 200 mm cada uno 400 mm
8 options
Código de producto. 10000751
Marca: Bochem™ 10025
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene artículos de laboratorio en el cestillo de alambre de acero inoxidable cuadrado Bochem™. Es resistente y estable.
  • Acero inoxidable
  • Cuadrada
  • Fondo plano para una mayor estabilidad
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 150 (L) x 150 mm (An)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 150 x 150 x 150 mm
Tipo de producto Cestillo de alambre