Learn More
Bochem™ Cestillo de cable de acero inoxidable cuadrado
Código de producto. 10468812
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
150 x 150 x 150 mm
160 x 160 x 160 mm
180 x 180 x 180 mm
200 x 200 x 150 mm
200 x 200 x 200 mm
250 x 150 x 150 mm
300 x 200 x 150 mm
400 x 300 x 200 mm
matriz, red, conjunto:
160 mm
180 mm
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10468812
Marca: Bochem™ 10029
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene artículos de laboratorio en el cestillo de alambre de acero inoxidable cuadrado Bochem™. Es resistente y estable.
  • Acero inoxidable
  • Cuadrada
  • Fondo plano para una mayor estabilidad
Especificaciones
Tipo de producto Cestillo de alambre
matriz, red, conjunto 180 mm
Dimensiones (L x An) 180 (L) x 180 mm (An)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 180 x 180 x 180 mm