Descripción
- Stainless Steel wire basket
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Maximum number of baskets: 1 |
| Capacidad (imperial) | 2.5 gal. |
| Capacidad (métrico) | 11.5 L |
| Fondo de la cámara (métrico) | 18 cm |
| Fondo de la cámara (imperial) | 7.4 in. |
| Para utilizar con (equipo) | Autoclave de sobremesa 2840 |
| Longitud (imperial) | 15.7 in. |
| Longitud (métrico) | 40 cm |
| Tipo de producto | Autoclave Basket |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |