Learn More
Atrow™ Cestillo de cable de acero inoxidable con asa
Descripción
El acero inoxidable es duradero, resistente al óxido y la corrosión, y se puede utilizar en una amplia escala de temperaturas. Esto permite el uso de estos cestillos de manipulación de materiales en una amplia gama de aplicaciones, como la organización de espacios de trabajo, la limpieza y el lavado, baños químicos y ciclos de temperatura.
- Cestillos redondos con diámetros de 140 mm a 300 mm–
- Cestillos cuadrados con longitudes laterales de 125 mm a 200 mm–
- Los cestillos se pueden sumergir y utilizar en entornos de temperaturas altas y bajas
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Redondo |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 160 mm de DI × 160 mmH |
| Incluye | Asa |
| Tipo de producto | Cestillo de alambre |
| Diámetro interior (métrico) | 160 mm |
| Altura (métrico) | 160 mm |