Learn More
Atrow™ Cestillo de cable de acero inoxidable con asa
Código de producto. 11772983
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
125 x 125 x 140 mm
140 mm de DI × 140 mmH
140 x 140 x 140 mm
160 x 160 x 140mm
160 mm de DI × 160 mmH
160 x 160 x 160 mm
200 mm de DI × 200 mmH
300 mm de DI × 200 mmH
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 30
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Forma unitSize
11772983 140 mm de DI × 140 mmH Redondo 1 PCS
11782983 160 mm de DI × 160 mmH Redondo 1 PCS
11702993 200 mm de DI × 200 mmH Redondo cada uno
11712993 300 mm de DI × 200 mmH Forma redonda cada uno
11722993 125 x 125 x 140 mm Cuadrada cada uno
11732993 140 x 140 x 140 mm Cuadrada 1 PCS
11742993 160 x 160 x 140mm Cuadrada cada uno
15900256 160 x 160 x 160 mm Cuadrada paquete de 30
8 options
Código de producto. 11772983
Marca: Atrow™ 811441
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cargue los materiales para el almacenamiento, la limpieza, los baños químicos y mucho más. El cestillo de alambre de acero inoxidable con mango Atrow™ está disponible en una forma cuadrada o cilíndrica en una gran variedad de tamaños. Cada placa está fabricada de barras de acero inoxidable verticales y cuentan con un asa con bisagras para facilitar la manipulación.
El acero inoxidable es duradero, resistente al óxido y la corrosión, y se puede utilizar en una amplia escala de temperaturas. Esto permite el uso de estos cestillos de manipulación de materiales en una amplia gama de aplicaciones, como la organización de espacios de trabajo, la limpieza y el lavado, baños químicos y ciclos de temperatura.
  • Cestillos redondos con diámetros de 140 mm a 300 mm–
  • Cestillos cuadrados con longitudes laterales de 125 mm a 200 mm–
  • Los cestillos se pueden sumergir y utilizar en entornos de temperaturas altas y bajas
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Forma Redondo
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 140 mm de DI × 140 mmH
Incluye Asa
Tipo de producto Cestillo de alambre
Diámetro interior (métrico) 140 mm
Altura (métrico) 140 mm