Learn More
Atrow™ Cestillo de cable de acero inoxidable con asa
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
125 x 125 x 140 mm
140 mm de DI × 140 mmH
140 x 140 x 140 mm
160 x 160 x 140mm
160 mm de DI × 160 mmH
160 x 160 x 160 mm
200 mm de DI × 200 mmH
300 mm de DI × 200 mmH
Forma:
Cuadrada
Forma redonda
Redondo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 30
Descripción
El acero inoxidable es duradero, resistente al óxido y la corrosión, y se puede utilizar en una amplia escala de temperaturas. Esto permite el uso de estos cestillos de manipulación de materiales en una amplia gama de aplicaciones, como la organización de espacios de trabajo, la limpieza y el lavado, baños químicos y ciclos de temperatura.
- Cestillos redondos con diámetros de 140 mm a 300 mm–
- Cestillos cuadrados con longitudes laterales de 125 mm a 200 mm–
- Los cestillos se pueden sumergir y utilizar en entornos de temperaturas altas y bajas
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Asa |
| Tipo de producto | Cestillo de alambre |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma | Cuadrada |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 160 x 160 x 140mm |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Altura (métrico) | 140 mm |