Learn More
Testo™ Sonda de alimentos impermeable al agua de acero inoxidable
Código de producto. 10024451
Change view
Click to view available options
Tiempo de respuesta:
7 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tiempo de respuesta unitSize
10024451 7 s cada uno
1 options
Código de producto. 10024451
Marca: Testo™ 0602 2292
Solo quedan null
Especificaciones
Incluye Sonda de alimentación, eje de sonda de diámetro 4 x 125 mm L, punta de eje de sonda de diámetro 3,2 x 50 mm L, acero inoxidable, intervalo de medición de –60 a 400 °C, tiempo de respuesta de 7 s, resistente al agua
Certificaciones/conformidad EN 60584-2
Material Acero inoxidable
Tiempo de respuesta 7 s