Learn More
RUBIS Pinzas para manipular obleas
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
130 mm
Diseñar:
Labio superior, paleta inferior escalonada
Labio superior, paleta inferior escalonada y perforada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Pinzette zur Handhabung von Wafern
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Halbleiterindustrie
- Sehr zuverlässig
Especificaciones
Especificaciones
| Diseñar | Labio superior, paleta inferior escalonada y perforada |
| Longitud (imperial) | 5,12 in |
| Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Tipo de producto | Pinzas para manipular obleas |
| Cantidad (n.º por caja) | Each |
| N.° de dientes | 4 |
| Dimensiones (L x An) | 130 x 12.5 mm |
| Anchura (métrico) | 12.5 mm |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.