Learn More
RUBIS Pinzas para manipular obleas
Código de producto. 11793416
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
130 mm
130 mm
Diseñar:
Labio superior, paleta inferior escalonada
Labio superior, paleta inferior escalonada y perforada
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diseñar unitSize
11793416 130 mm Labio superior, paleta inferior escalonada cada uno
11703426 130 mm Labio superior, paleta inferior escalonada y perforada cada uno
11723276 130 mm Labio superior, paleta inferior escalonada cada uno
3 options
Código de producto. 11793416
Marca: RUBIS ARG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pinzas para manipulación de obleas - Acero inoxidable antimagnético/antiácido, mango dentado
  • Pinzette zur Handhabung von Wafern
  • Hochpräzise Pinzette
  • 100 % in der Schweiz hergestellt
  • Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
  • Perfekte Ausrichtung
  • Halbleiterindustrie
  • Sehr zuverlässig
Especificaciones
Diseñar Labio superior, paleta inferior escalonada
Longitud (imperial) 5,12 in
Material Acero inoxidable antiácido/antimagnético
Longitud (métrico) 130 mm
Tipo de producto Pinzas para manipular obleas
Dimensiones (L x An) 130 x 60 mm
Anchura (métrico) 60 mm
Cantidad Each