Learn More
RUBIS Pinzas para manipular obleas
Descripción
- Pinzette zur Handhabung von Wafern
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Halbleiterindustrie
- Sehr zuverlässig
Especificaciones
Especificaciones
| Diseñar | Labio superior, paleta inferior escalonada |
| Longitud (imperial) | 4.92 in. |
| Material | Acero inoxidable antiácido/antimagnético |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
| Tipo de producto | Pinzas para manipular obleas |
| Cantidad (n.º por caja) | 1 unidad |
| Dimensiones (L x An) | 130 x 12.5 mm |
| Anchura (métrico) | 12.5 mm |
| Tipo | Obleas para pinzas |