Descripción
- Stainless steel AISI 316L (1.4404)
- 32 mm Ø
- Optimised opening mechanism (can be completely disassembled) for easy cleaning∣
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Valve Lance Sampler |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | All-Layer Samples of Viscous, Paste-Like, Semi-Liquid Substances, According to DIN 51750 pt. 3 and DIN EN ISO 15528. |
| Diámetro (métrico) | 32 mm |
| Longitud (métrico) | 550 mm |