Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Valve Lance Samplers
Código de producto. 11951571 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
550 mm
800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11951571 550 mm cada uno
11961571 800 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11951571
Marca: Buerkle™ 53591600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sampler for all-layer samples of viscous, paste-like, semi-liquid substances, according to DIN 51750 pt. 3 and DIN EN ISO 15528. Different layers remain intact particularly with paste-like substances.
  • Stainless steel AISI 316L (1.4404)
  • 32 mm Ø
  • Optimised opening mechanism (can be completely disassembled) for easy cleaning∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Valve Lance Sampler
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) All-Layer Samples of Viscous, Paste-Like, Semi-Liquid Substances, According to DIN 51750 pt. 3 and DIN EN ISO 15528.
Diámetro (métrico) 32 mm
Longitud (métrico) 550 mm