Learn More
VACUUBRAND™ Tubos de vacío de acero inoxidable con bridas pequeñas KF
Descripción
- Fabricada con acero inoxidable
- Brida y tubo con soldadura TIG
- Disponibles en diversos tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable |
| Diámetro exterior (imperial) | 10 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 Unidad |
| Tamaño de los tubos | 60mm |
| Incluye | Brida pequeña |
| Tipo de producto | Tubos de vacío |